Cy5 aldehyde pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
9011
AATB9011EA 422 EUR InStock
AATB9011
Cy5 aldehyde pour le marquage biomoléculaire
Cy5 aldehyde
Cy5 aldehyde is a reactive red fluorescent dye that can react with an amine, hydrazine or hydroxylamine.
  • Reactive with amine, hydrazine, or hydroxylamine
  • Detectable with the FITC channel
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de1039fd6e15d6125db7754e8c58433cef26400a&vid=e52f91d57e312cce06fef4f76a4d897e9066823a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité