Cy5 aldehyde
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
9012
AATB9012EA 272 EUR InStock
AATB9012
Cy5 aldehyde
Cy5 aldehyde
Cy5 aldehyde is a reactive red fluorescent dye that can react with an amine, hydrazine or hydroxylamine.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité