Cy5 tetrazine sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
902
AATB902EA 307 EUR InStock
AATB902
Cy5 tetrazine sonde fluorescente
Cy5 tetrazine
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • Stable conjugation
  • Non-toxic labeling
MW: 1136,5 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=941a0a66b3537e9b9f26dfcee961e835740c820a&vid=d0dec1561f2ea0fbbaddb74cd690d3fd2b419580&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité