Cy3.5 tetrazine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
903
AATB903EA 297 EUR InStock
AATB903
Cy3.5 tetrazine
Cy3.5 tetrazine
Cy3.5 tetrazine is an excellent building block that can be readily used to label TCO-modified biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité