Cy3 tetrazine sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
910
AATB910EA 295 EUR InStock
AATB910
Cy3 tetrazine sonde fluorescente
Cy3 tetrazine
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • Stable conjugation
  • Non-toxic labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b20a26c264a677db0041821c4104bbc7719ad9f3&vid=44efbfabb9d32893cbd2c885cf2d06fb7d595362&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité