Pourpre de bromocresol ≥95%, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
92
AATB92EA 442 EUR InStock
AATB92
Pourpre de bromocresol ≥95%, Qualité ultra pure
Pourpre de bromocresol
Bromocresol purple (BCP) or 5',5-dibromo-o-cresolsulfophthalein, is a pH indicator.
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité