DBCO-Cy3 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 2-[3-[1-[6-[[3-(11,12-Didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-3-oxopropyl]amino]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulpho-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-5-sulpho-1-(3-sulphopropyl)-3H-indolium inner salt
920
AATB920EA 152 EUR InStock
AATB920
DBCO-Cy3 sonde fluorescente
DBCO-Cy3
This azadibenzocyclooctyne-cyanine dye derivative is a versatile labeling reagent for detection of azide containing molecules or compounds.
  • Copper-free reaction
  • Azide reactive
MW: 1185,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD28505574
Numéro CAS: 1782950-79-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5f3c2fb3848d86b8dd7110653952e72594eb34&vid=0d774a94508546f2a491d4ea117cf019b9a344a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité