DBCO-Cy5 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
923
AATB923EA 152 EUR InStock
AATB923
DBCO-Cy5 sonde fluorescente
DBCO-Cy5
This azadibenzocyclooctyne-cyanine dye derivative is a versatile labeling reagent for detection of azide containing molecules or compounds.
  • Copper-free reaction
  • Azide reactive
MW: 1211,6 g/mol
Numéro CAS: 1564286-24-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99b4a75b278a5667de5ce2f01e338d802e1684a1&vid=1ad841721e441fb3086eb5db8811bf361e687dd5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité