Cy3B acid sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
940
AATB940EA 769 EUR InStock
AATB940
Cy3B acid sonde fluorescente
Cy3B acid
Cy3® dye is one of the most common cyanine dyes used for labeling proteins, nucleic acids and other biological molecules.
  • High fluorescence quantum yield
  • Improved photostability
MW: 560,67 g/mol
Numéro CAS: 228272-69-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acf56075dfb36d0f432e56d32aef45e7ed2d758e&vid=c4751e132069e3a22bb7487f884bcf45881cb792&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité