ICG azide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
985
AATB985EA 307 EUR InStock
AATB985
ICG azide sonde fluorescente
ICG azide
Indocyanine green (ICG) is a tricarbocyanine-type dye with NIR-absorbing properties (peak absorption around 780 nm) and emission maximum at ~800 nm.
  • Low autofluorescence
  • NIR fluorescence
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cf9d22d7d642c923f856cd0d2e4e2b9ba6ae10&vid=3d8233a1e0bdf14b8f6114eeebb56a5381256a44&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité