ICG-TFP ester sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
990
AATB990EA 460 EUR InStock
AATB990
ICG-TFP ester sonde fluorescente
ICG-TFP ester
Indocyanine green (ICG) is a cyanine dye used in medical diagnostics.
  • Low autofluorescence
  • NIR fluorescence
MW: 981,06 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2997c7fcb0a65c81edffb5cf2886d92aeb85e762&vid=c01874de8a28f8400a6afcec091bed492c79d3a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité