iFluor® 488, Alkyne sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
999
AATB999EA 295 EUR InStock
AATB999
iFluor® 488, Alkyne sonde fluorescente
iFluor®
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2e12400d8cc05c1a62530e3036cfa0069a123ce&vid=6baadb1a10fd4664a71904dd4913623105e13ce3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité