25-Hydroxyvitamin D3 ≥98%
Fournisseur: Abcam
Danger
Synonyms: Calcifediol, (R,Z)-3-(2-((1R,3aS,7aR,E)-1-((R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexan-1-ol
AB142766-5
ABCAAB142766-5EA 155 EUR InStock
ABCAAB142766-5
25-Hydroxyvitamin D3 ≥98%
25-Hydroxyvitamin D3
The major circulating metabolite of vitamin D3 (Cholecalciferol). Calcifediol also has mineralisng properties.
Formule: C₂₇H₄₄O₂
MW: 400,6 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867077
Numéro CAS: 19356-17-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity >98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité