Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Folic Acid ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB285228-96
ABCAAB285228-96EA 785 EUR InStock
ABCAAB285228-96
Folic Acid ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A competitive-based ELISA that detects folic acid in tissues, urine and serum.

  • This ELISA kit is used for in vitro quantitative determination of folic acid
  • Detection Range: 2 to 250 ng/ml
  • Detection limit: 50 pg/well (1 ng/ml)
  • Cross Reactivity: Pefloxacin – 0%, Kanamycin – 0%

Folic acid (also called folate or vitamin B9) belongs to one of the antioxidative water-soluble B vitamins. Folic acid is an essential vitamin and human need to get it from the diet. It is naturally abundant in many foods but it is particularly enriched in dark green vegetables and liver. The main functions of folic acid are to synthesize nucleic acids and metabolize amino acids for cell division. Folic acid is also suggested to be critical for promoting fertility and preventing heart diseases.

Folate deficiency may cause diarrhea, depression, confusion, anemia, and fetal neural tube defects. The traditional techniques/instruments (HPLC or GC-MS) for detecting folic acid are complex, expensive, laborious, and time-consuming. Immunoassay techniques, such as ELISA, are commonly preferred as a simple, reliable and rapid methods. BioVision’s Folic Acid ELISA Kit is a competitive-based ELISA that detects folic acid in tissues, urine and serum. This detection kit offers ready-to-use reagents, and can quantify a broad range of folic acid (2 to 250 ng/ml) within 90 minutes.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité