Hepcidin (Rat) ELISA Kit
Fournisseur: Abcam
AB285233-96
ABCAAB285233-96EA 835 EUR InStock
ABCAAB285233-96
Hepcidin (Rat) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A sandwich ELISA kit for the qualitative detect Hepcidin in rat serum or plasma.
  • Sensitivity: <9,375 pg/ml, detection Range: 15,625 to 1000 pg/ml, no significant cross-reactivity or interference was observed
  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of Hepcidin in serum, plasma, tissue homogenates, culture supernatants and other biological fluids
  • Assay precision: Intra assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Hepcidin is a liver-produced hormone that constitutes the main circulating regulator of iron absorption and distribution across tissues. Acts by promoting endocytosis and degradation of ferroportin, leading to the retention of iron in iron-exporting cells and decreased flow of iron into plasma. Controls the major flows of iron into plasma: absorption of dietary iron in the intestine, recycling of iron by macrophages, which phagocytose old erythrocytes and other cells, and mobilization of stored iron from hepatocytes. BioVision's Hepcidin ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of Hepc in rat serum, plasma and cell culture supernatants. The density of color is proportional to the amount of Hepcidin captured from the samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..