Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Transthyretin (TTR) (Mouse) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB285262-96
ABCAAB285262-96EA 985 EUR InStock
ABCAAB285262-96
Transthyretin (TTR) (Mouse) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A Sandwich ELISA kit for the quantitative measurement of Mouse TTR in biological fluids.

  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of TTR in Mouse serum, plasma, tissue homogenates, culture supernatants and other biological fluids
  • Detection Range: 7,81 to 500 ng/ml
  • Sensitivity: <4,68 ng/ml
  • Assay Precision: Intra-Assay: CV <8%; Inter-Assay: CV <10%

Transthyretin (TTR) is also known as Prealbumin, ATTR, TBPA, PALB, which belongs to the transthyretin family. Transthyretin/TTR is a serum and cerebrospinal fluid carrier of the thyroid hormone thyroxine (T4) and retinol-binding protein bound to retinol. In cerebrospinal fluid TTR is the primary carrier of T4. TTR also acts as a carrier of retinol (vitamin A) through its association with etinol-binding protein (RBP) in the blood and the CSF. Less than 1% of TTR's T4 binding sites are occupied in blood. TTR misfolding and aggregation is known to be associated with the amyloid diseases.

BioVision’s Transthyretin ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of human Transthyretin in serum, plasma and cell culture supernatants. The density of color is proportional to the amount of human Transthyretin captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité