Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNA antibody (Mouse) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB285265-96
ABCAAB285265-96EA 1005 EUR InStock
ABCAAB285265-96
Anti-DNA antibody (Mouse) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A Sandwich ELISA kit for quantify anti-DNA antibody in mouse serum, plasma and other biological fluids.

  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of anti-DNA antibody in mouse serum, plasma, tissue homogenates, culture supernatants and other biological fluids
  • Detection Range: 0,781 to 50 ng/ml
  • Sensitivity: <0,469 ng/ml
  • Assay Precision: Intra-Assay: CV < 8%; Inter-Assay: CV <10%

Anti-dsDNA antibodies are a group of anti-nuclear antibodies (ANA) and their target antigen is double stranded DNA. Blood tests such as enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and immunofluorescence are routinely performed to detect anti-dsDNA antibodies in diagnostic laboratories. They are highly diagnostic of systemic lupus erythematosus (SLE) and are implicated in the pathogenesis of lupus nephritis. BioVision’s Anti-DNA antibody ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of Anti-DNA antibody in mouse serum, plasma and cell culture supernatants. The density of colour is proportional to the amount of anti-DNA antibody captured from mouse samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité