Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ciprofloxacin (Cipro) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB285266-96
ABCAAB285266-96EA 950 EUR InStock
ABCAAB285266-96
Ciprofloxacin (Cipro) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A competitive ELISA kit for quantify of Ciprofloxacin in tissue, honey, eggs, milk, milk powder.

  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of Ciprofloxacin in tissue, honey, eggs, milk, milk powder
  • Detection Range: 0,5 to 40 ppb (ng/ml)
  • Sensitivity: <0,05 ppb
  • Detection limit: 0,3 ppb for tissue, 0,4 ppb for honey, 3 ppb for milk and egg, 6 ppb for milk powder
  • Cross Reactivity: Sarafloxacin −110%; Oxolin acid −28%; Levofloxacin −10%; Lomefloxacin, Marbofloxacin −4%

Ciprofloxacin is an antibiotic used to treat a number of bacterial infections. It is commonly used to treat acne and rosacea. Historically it was important in reducing the number of deaths from cholera. A broad-spectrum antibiotic of the polyketide class, it is produced by the actinobacterial genus Streptomyces. It acts by inhibiting protein synthesis. It is first-line therapy for rocky mountain spotted fever, Lyme disease, Q fever, psittacosis and lymphogranuloma venereum, mycoplasma pneumoniae and to eradicate nasal carriage of meningococci. BioVision’s Ciprofloxacin ELISA kit is a competitive ELISA assay for the quantitative measurement of Ciprofloxacin in tissues, honey and urine. The density of colour is proportional to the amount of tetracycline captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité