Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

QuickDetect™ Low Molecular Weight Heparin (LMWH) (Hu) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB285268-96
ABCAAB285268-96EA 850 EUR InStock
ABCAAB285268-96
QuickDetect™ Low Molecular Weight Heparin (LMWH) (Hu) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A rapid sandwich ELISA kit for quantifying of LMWH in human serum and other biological fluid.

  • Easy, convenient and time-saving
  • Performed within 90 minutes
  • Detection Range: 3,7 - 120 ng/mL

Low-molecular-weight heparin (LMWH) is a class of anticoagulant medications. They are used in the prevention blood clots and treatment of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) and in the treatment of myocardial infarction. It has less unpredictable side effect than naturally derived heparin.

BioVision's QuickDetectTM LMWH ELISA kit is a sandwich ELISA assay for measuring the quantity of human LMWH in serum, plasma and cell culture and other biological fluid. The entire process can be performed within 90 minutes with only a single incubation and a wash step respectively, resulting in fewer handling steps, fewer errors and more consistent results.

Cross Reactivity: No significant cross-reactivity or interference between this analyte and its analogues was observed.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité