Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

QuickDetect™ Secretory IgA (Mouse) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB285304-96
ABCAAB285304-96EA 610 EUR InStock
ABCAAB285304-96
QuickDetect™ Secretory IgA (Mouse) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A rapid sandwich ELISA kit for quantifying of secretory IgA in biological fluid.

  • Easy, convenient and time-saving method
  • Detection Range: 30 - 2000 pg/ml
  • Sensitivity: < 6 pg/ml

Immunoglobulin A (IgA) has two subclasses (IgA1 and IgA2) and can be produced as a monomeric as well as a dimeric form. The IgA dimeric form is the most prevalent and is also called secretory IgA (sIgA). sIgA is the main immunoglobulin found in mucous secretions, including tears, saliva, sweat, colostrum and secretions from the genitourinary tract, gastrointestinal tract, prostate and respiratory epithelium. It is also found in small amounts in blood. The secretory component of sIgA protects the immunoglobulin from being degraded by proteolytic enzymes, thus sIgA can survive in the harsh gastrointestinal tract environment and provide protection against microbes that multiply in body secretions.

BioVision's sIgA ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of sIgA in Mouse serum, plasma and cell culture supernatants in 90 minutes. The density of color is proportional to the amount of sIgA captured from the samples.

Cross Reactivity: No significant cross-reactivity or interference between this analyte and its analogues was observed.Assay Precision: Intra-Assay: CV < 10%; Inter-Assay: CV < 12% (CV (%) = SD/mean X 100).


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..