Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abcam
AB286174-100
ABCAAB286174-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB286174-100
Anti-AGT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The octapeptide angiotensin II exerts a wide range of effects on the cardiovascular system. It is also implicated in the regulation of cell proliferation, fibrosis and apoptosis. Angiotensin II is formed by cleavage of angiotensin I by angiotensin-converting enzyme (ACE) or chymases. Human heart chymase, a chymotrypsin-like serine proteinase, hydrolyses the Phe8-His9 bond to yield the octapeptide hormone angiotensin II and His-Leu.

WB: 1 to 4 µg

Type: Primary
Antigen: AGT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité