Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

QuickDetect™ GABA (Mouse) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB287793-96
ABCAAB287793-96EA 610 EUR InStock
ABCAAB287793-96
QuickDetect™ GABA (Mouse) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A rapid ELISA kit to quantify GABA in mouse serum, plasma, urine, cell culture samples.

  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of GABA in mouse Serum, plasma, urine, cell culture samples, biological fluid
  • Detection Range: 6 to 400 pg/ml
  • Sensitivity: <1,2 pg/ml
  • Cross Reactivity: No significant cross-reactivity or interference between this analyte and its analogues was observed

Gamma-Aminobutyric acid (γ-Aminobutyric acid) (GABA) is the chief inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system. Its principal role is reducing neuronal excitability throughout the nervous system. In vertebrates, GABA acts at inhibitory synapses in the brain by binding to specific transmembrane receptors in the plasma membrane of both pre- and postsynaptic neuronal processes. In mouses, GABA is also directly responsible for the regulation of muscle tone. BioVision’s GABA ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of GABA in mouse serum, plasma and cell culture supernatants in 90 minutes. The density of colour is proportional to the amount of GABA captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité