Hyaluronic Acid (HA) ELISA Kit, Inc.
Fournisseur: Abcam
AB287799-96
ABCAAB287799-96EA 705 EUR InStock
ABCAAB287799-96
Hyaluronic Acid (HA) ELISA Kit, Inc.
Tests Tests ELISA
A competitive ELISA kit for the quantitative measurement of hyaluronic acid in biological fluids.
  • Easy, convenient and time-saving method
  • Detection range: 1,563 to 100 ng/ml
  • Sensitivity: <0,938 ng/ml
  • Assay precision: Intra-assay: CV <8%; Inter-assay: CV <10%
  • No significant cross-reactivity or interference was observed
Hyaluronic acid (HA) is an anionic, nonsulfated glycosaminoglycan distributed widely throughout connective, epithelial, and neural tissues. It is unique among glycosaminoglycans in that it is nonsulfated, forms in the plasma membrane instead of the golgi apparatus, and can be very large.
One of the chief components of the extracellular matrix, hyaluronan contributes significantly to cell proliferation and migration, and may also be involved in the progression of some malignant tumors.
Hyaluronic acid ELISA kit is a competitive ELISA assay for the quantitative measurement of hyaluronic acid in serum, plasma and cell culture supernatants.
The density of colour is proportional to the amount of Hyaluronic acid captured from samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..