Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platelet Activating Factor (PAF) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB287801-96
ABCAAB287801-96EA 720 EUR InStock
ABCAAB287801-96
Platelet Activating Factor (PAF) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A sandwich ELISA kit for the quantitative measurement of platelet activating factor in bio fluids.

  • Assay Precision: Intra-Assay: CV <8%; Inter-Assay: CV <10%
  • Detection Range: 0,156 to 10 ng/ml
  • Sensitivity: <0,094 ng/ml
  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of PAF in serum, plasma, tissue homogenates, culture supernatants and other biological fluids
  • No significant cross-reactivity or interference was observed

Platelet-activating factor (PAF) is a potent phospholipid activator and mediator of many leukocyte functions, platelet aggregation and degranulation, inflammation, and anaphylaxis. It is also involved in changes to vascular permeability, the oxidative burst, chemotaxis of leukocytes, as well as augmentation of arachidonic acid metabolism in phagocytes. BioVision’s PAF ELISA kit is based on Competitive ELISA assay for the quantitative measurement of PAF in serum, plasma, and cell culture supernatants. The intensity of the colour is inversely proportional to the amount of PAF captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité