Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alanine Aminotransferase 1 (GPT) (Human) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB287807-96
ABCAAB287807-96EA 885 EUR InStock
ABCAAB287807-96
Alanine Aminotransferase 1 (GPT) (Human) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A Sandwich ELISA kit to quantify human GPT in serum, plasma and other biological fluids.

  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of GPT in human serum, plasma, tissue homogenates, culture supernatants and other biological fluids.
  • Detection Range: 3,12 - 200 mIU/ml
  • Sensitivity: < 1,875 mIU/ml
  • Assay Precision: Intra-Assay: CV < 8%; Inter-Assay: CV < 10%

Alanine aminotransferase 1 catalyzes the reversible transamination between alanine and 2-oxoglutarate to form pyruvate and glutamate. Participates in cellular nitrogen metabolism and also in liver gluconeogenesis starting with precursors transported from skeletal muscles. BioVision’s GPT ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of human GPT in serum, plasma and cell culture supernatants. The density of color is proportional to the amount of human GPT captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité