Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

QuickDetect™ Catecholamine (CA) (Rat) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB287817-96
ABCAAB287817-96EA 710 EUR InStock
ABCAAB287817-96
QuickDetect™ Catecholamine (CA) (Rat) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A rapid ELISA kit to quantify Catecholamine in Rat serum, plasma, urine, cell culture samples.

  • Sensitivity: <1,2 pg/ml
  • Cross Reactivity: No significant cross-reactivity or interference between this analyte and its analogues was observed
  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of Catecholamine in rat serum, plasma, urine, cell culture samples, biological fluid
  • Detection Range: 5 to 320 pg/ml

Catecholamine (CA) is a monoamine, an organic compound that has a catechol and a side-chain amine. Catecholamines are derived from the amino acid tyrosine, which is derived from dietary sources as well as synthesis from phenylalanine. Two catecholamines, norepinephrine and dopamine, act as neuromodulators in the central nervous system and as hormones in the blood circulation. The catecholamine norepinephrine is a neuromodulator of the peripheral sympathetic nervous system but is also present in the blood. It causes general physiological changes that prepare the body for physical activity. Some typical effects are increases in heart rate, blood pressure, blood glucose levels, and a general reaction of the sympathetic nervous system. BioVision’s Catecholamine ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of CA in rat serum, plasma and cell culture supernatants in 90 minutes. The density of colour is proportional to the amount of Catecholamine captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité