Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vitamin B12 (Vit-B12) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB287826-96
ABCAAB287826-96EA 775 EUR InStock
ABCAAB287826-96
Vitamin B12 (Vit-B12) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A competitive ELISA kit for the quantitative measurement of vitamin B12 in biological fluids.

  • Easy, convenient and time-saving method
  • Detection Range: 0,781 to 50 ng/ml
  • Sensitivity: <0,469 ng/ml
  • Assay precision: Intra-assay: CV <8%, inter-assay: CV <10%
  • No significant cross-reactivity or interference was observed

Vitamin B12 (Vit-B12) is a water-soluble vitamin that is involved in the metabolism of every cell of the human body: it is a cofactor in DNA synthesis, and in both fatty acid and amino acid metabolism. It plays an important role in the synthesis of myelin, and in the maturation of developing red blood cells in the bone marrow. BioVision’s Vitamin B12 ELISA kit is a competitive ELISA assay for the quantitative measurement of Vit-B12 in serum, plasma, and cell culture supernatants. The density of colour is proportional to the amount of Vit-B12 captured from the samples.

Vitamin B12 (Vit-B12) is a water-soluble vitamin that is involved in the metabolism of every cell of the human body: It is a cofactor in DNA synthesis, and in both fatty acid and amino acid metabolism. It plays an important role in the synthesis of myelin, and in the maturation of developing red blood cells in the bone marrow.

Vitamin B12 ELISA kit is a competitive ELISA assay for the quantitative measurement of Vit-B12 in serum, plasma, and cell culture supernatants. The density of colour is proportional to the amount of Vit-B12 captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité