Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amyloid Beta 42 (Human) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB289832-100
ABCAAB289832-100EA 800 EUR InStock
ABCAAB289832-100
Amyloid Beta 42 (Human) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
An Sandwich ELISA kit for quantifying human amyloid beta 42 alpha in biological fluids.

  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of Amyloid beta 24 alpha in human serum, plasma, tissue homogenates, culture supernatants and other biological fluids
  • Detection Range: 15,62 to 1000 pg/ml
  • Sensitivity: <9,375 pg/ml
  • Assay Precision: Intra-Assay: CV <8%; Inter-Assay: CV <10%

Amyloid beta (Aβ or Abeta) denotes peptides of 36 to 43 amino acids that are crucially involved in Alzheimer's disease as the main component of the amyloid plaques found in the brains of Alzheimer patients. The peptides result from the amyloid precursor protein (APP), which is cleaved by beta secretase and gamma secretase to yield Aβ. Aβ molecules can aggregate to form flexible soluble oligomers which may exist in several forms. It is now believed that certain misfolded oligomers (known as ''seeds'') can induce other Aβ molecules to also take the misfolded oligomeric form, leading to a chain reaction akin to a prion infection. The seeds or the resulting amyloid plaques are toxic to nerve cells.

The other protein implicated in Alzheimer's disease, tau protein, also forms such prion-like misfolded oligomers, and there is some evidence that misfolded Aβ can induce tau to misfold. BioVision’s Amyloid Beta 42 ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of human Amyloid Beta 42 in serum, plasma and cell culture supernatants. The density of color is proportional to the amount of human Amyloid Beta 42 captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité