Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hemoglobin A1c (HbA1c) (Human) ELISA Kit

Fournisseur: Abcam

AB289836-96
ABCAAB289836-96EA 800 EUR InStock
ABCAAB289836-96
Hemoglobin A1c (HbA1c) (Human) ELISA Kit
Tests Tests ELISA
A Sandwich ELISA kit for the quantitative measurement of Hemoglobin A1c in biological fluids.

  • Easy, convenient and time-saving method to measure the level of HbA1c in serum, plasma, tissue homogenates, culture supernatants and other biological fluids
  • Detection Range: 3125 to 200 ng/ml
  • Sensitivity: <1875 ng/ml
  • Assay Precision: Intra-Assay: CV <8%; Inter-Assay: CV <10%
  • No significant cross-reactivity or interference was observed

Glycated hemoglobin (HbA1c) is a form of hemoglobin that is measured primarily to identify average plasma glucose concentration. HbA1c is a measure of the beta-N-1-deoxy fructosyl component of hemoglobin. Glycated hemoglobin testing is recommended for both checking the blood sugar control in people who might be pre-diabetic and monitoring blood sugar control in patients with more elevated levels, termed diabetes mellitus. It provides far more revealing information on glycemic behavior than a fasting blood sugar value. BioVision's HbA1c ELISA kit is a sandwich ELISA assay for the quantitative measurement of HbA1c in human serum, plasma and cell culture supernatants. The density of color is proportional to the amount of HbA1c captured from the samples.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité