Anti-His tag Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1010A
ABGEAM1010AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1010A
Anti-His tag Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: His tag (His tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité