Anti-H1L Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1012A
ABGEAM1012AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1012A
Anti-H1L Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: H1L
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité