Anti-TBB1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1013A
ABGEAM1013AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1013A
Anti-TBB1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBB1
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité