Anti-DRP2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1131A
ABGEAM1131AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1131A
Anti-DRP2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DRP2 (dystrophin related protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité