Anti-SNAI Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1822A
ABGEAM1822AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1822A
Anti-SNAI Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SNAI
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité