Anti-AKT3 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1849B
ABGEAM1849BEA 354 EUR InStock
ABGEAM1849B
Anti-AKT3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AKT3 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité