Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1871A
ABGEAM1871AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1871A
Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAX6 (paired box 6)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl 0,1 mL ABGEAM1871A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité