Anti-DPPA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 210CT5.14.6.1]
Fournisseur: Abgent
AM1915B
ABGEAM1915BEA 354 EUR InStock
ABGEAM1915B
Anti-DPPA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 210CT5.14.6.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DPPA2
Clonality: Monoclonal
Clone: 210CT5.14.6.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité