Anti-INA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 257CT7.1.2]
Fournisseur: Abgent
AM1916B
ABGEAM1916BEA 348 EUR InStock
ABGEAM1916B
Anti-INA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 257CT7.1.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INA
Clonality: Monoclonal
Clone: 257CT7.1.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité