Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody [clone: 307CT12.12.5]
Fournisseur: Abgent
AM1949B
ABGEAM1949BEA 354 EUR InStock
ABGEAM1949B
Anti-MME Mouse Monoclonal Antibody [clone: 307CT12.12.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MME
Clonality: Monoclonal
Clone: 307CT12.12.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité