Anti-LV103 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6054]
Fournisseur: Abgent
AM1972A
ABGEAM1972AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1972A
Anti-LV103 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP6054]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LV103
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6054
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité