Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 404CT9.2.5]
Fournisseur: Abgent
AM1996A
ABGEAM1996AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1996A
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 404CT9.2.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD68
Clonality: Monoclonal
Clone: 404CT9.2.5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité