Anti-GJC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 391CT6.4.3]
Fournisseur: Abgent
AM1998A
ABGEAM1998AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1998A
Anti-GJC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 391CT6.4.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GJC2
Clonality: Monoclonal
Clone: 391CT6.4.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité