Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 461CT17.4.1]
Fournisseur: Abgent
AM2042A
ABGEAM2042AEA 354 EUR InStock
ABGEAM2042A
Anti-B3GAT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 461CT17.4.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B3GAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 461CT17.4.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité