Anti-BTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 488CT2.1.2]
Fournisseur: Abgent
AM2062A
ABGEAM2062AEA 354 EUR InStock
ABGEAM2062A
Anti-BTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 488CT2.1.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BTK
Clonality: Monoclonal
Clone: 488CT2.1.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité