Anti-IL1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 614CT4.3.1]
Fournisseur: Abgent
AM2121A
ABGEAM2121AEA 354 EUR InStock
ABGEAM2121A
Anti-IL1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 614CT4.3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL1B
Clonality: Monoclonal
Clone: 614CT4.3.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité