Anti-HNF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 622CT11.9.6]
Fournisseur: Abgent
AM2122A
ABGEAM2122AEA 348 EUR InStock
ABGEAM2122A
Anti-HNF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 622CT11.9.6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNF1A
Clonality: Monoclonal
Clone: 622CT11.9.6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité