Anti-CDKN1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 592CT11.4.4]
Fournisseur: Abgent
AM2134B
ABGEAM2134BEA 354 EUR InStock
ABGEAM2134B
Anti-CDKN1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 592CT11.4.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDKN1A
Clonality: Monoclonal
Clone: 592CT11.4.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité