Anti-AR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 549CT16.1.4]
Fournisseur: Abgent
AM2145B
ABGEAM2145BEA 354 EUR InStock
ABGEAM2145B
Anti-AR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 549CT16.1.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AR
Clonality: Monoclonal
Clone: 549CT16.1.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgA
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité