Anti-SOCS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 532CT13.5.3]
Fournisseur: Abgent
AM2154A
ABGEAM2154AEA 354 EUR InStock
ABGEAM2154A
Anti-SOCS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 532CT13.5.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SOCS3
Clonality: Monoclonal
Clone: 532CT13.5.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité