Anti-SPARC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 664CT7.3.1]
Fournisseur: Abgent
AM2175A
ABGEAM2175AEA 354 EUR InStock
ABGEAM2175A
Anti-SPARC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 664CT7.3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPARC
Clonality: Monoclonal
Clone: 664CT7.3.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité